Documentos Principais
SML1521
Sigma-Aldrich
Irsogladine maleate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,4-Diamino-6-(2,5-dichlorophenyl)-s-triazine maleate, 6-(2,5-Dichlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), Gaslon N, MN 1695
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7Cl2N5 ·C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
372.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1([H])[C@@](C)(O)CC2=C(C(OC)=C(OC)C(OC)=C2)C3=C(OC)C4=C(OCO4)C=C3C1
InChI
1S/C23H28O7/c1-12-7-13-8-16-20(30-11-29-16)22(28-6)17(13)18-14(10-23(12,2)24)9-15(25-3)19(26-4)21(18)27-5/h8-9,12,24H,7,10-11H2,1-6H3/t12-,23-/m0/s1
chave InChI
ZWRRJEICIPUPHZ-MYODQAERSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Irsogladine maleate is an inhibitor of phosphodiesterase 4 (PDE4) with gastroprotective activity. Irsogladine maleate is a mucosal protective drug with a number of activites including facilitation of gap junctional intercellular communication, inhibition of the reduced gastric mucosal blood flow response, and suppression of reactive oxygen species (ROS) production.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3