Documentos Principais
SML3642
Sigma-Aldrich
PD 173955
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(2,6-Dichlorophenyl)-8-methyl-2-[[3-(methylthio)phenyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PD-173955
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H16Cl2N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
443.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C)c1cc(ccc1)Nc2nc3c(cn2)C=C(C(=O)N3C)c4c(cccc4Cl)Cl
InChI
1S/C21H16Cl2N4OS/c1-27-19-12(9-15(20(27)28)18-16(22)7-4-8-17(18)23)11-24-21(26-19)25-13-5-3-6-14(10-13)29-2/h3-11H,1-2H3,(H,24,25,26)
Ações bioquímicas/fisiológicas
PD 173955 is Tyrosine kinase inhibitor (TKI), which potently inhibits Bcr-Abl (IC50 = 1-2 nM), Src family kinase inhibitor specific for Src and Yes kinases (IC50 of 22 nM), and MAPK6/ERK3. According to IUPHAR/BPS Guide to PHARMACOLOGY PD 173955 is a best standard MAPK6 inhibitor pKD = 6.8
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Anjana Sinha et al.
ACS medicinal chemistry letters, 10(10), 1430-1435 (2019-10-18)
Compound 3a, DV2-103, is a kinase inactive analogue of a potent Abl1/Src kinase inhibitor, PD173955, 2. Both compounds, 2 and 3a, are known to reduce production of beta amyloid (Aβ) peptide in cells and animal models. We have now prepared