PZ0351
PF-2545920 hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[4-(1-Methyl-4-pyridin-4-yl-1H-pyrazol-3-yl)-phenoxymethyl]-quinoline hydrochloride, MP-10 hydrochloride, PF-02545920 hydrochloride, PF-920 hydrochloride
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=C(C2=CC=NC=C2)C(C(C=C3)=CC=C3OCC4=NC5=CC=CC=C5C=C4)=N1.[H]Cl
InChI
1S/C25H20N4O/c1-29-16-23(18-12-14-26-15-13-18)25(28-29)20-7-10-22(11-8-20)30-17-21-9-6-19-4-2-3-5-24(19)27-21/h2-16H,17H2,1H3
chave InChI
AZEXWHKOMMASPA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)