Documentos Principais
PZ0407
Sigma-Aldrich
PF-04957325
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[[(2R)-4-(2-Thiazolylmethyl)-2-morpholinyl]methyl]-5-(trifluoromethyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 3-[[(2R)-4-(thiazol-2-ylmethyl)morpholin-2-yl]methyl]-5-(trifluoromethyl)triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15F3N8OS
Número CAS:
Peso molecular:
400.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(C1=NC2=C(C(N)=N1)N=NN2C[C@@H]3OCCN(C3)CC4=NC=CS4)F
InChI
1S/C14H15F3N8OS/c15-14(16,17)13-20-11(18)10-12(21-13)25(23-22-10)6-8-5-24(2-3-26-8)7-9-19-1-4-27-9/h1,4,8H,2-3,5-7H2,(H2,18,20,21)/t8-/m1/s1
chave InChI
VNLPYEMGHGDRRZ-MRVPVSSYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PF-04957325 is a cAMP-competitive, potent and selective phosphodiesterase 8 inhibitor (IC50 = 3.05 nM/PDE8A, 0.44 nM/PDE8B, 1 μM/PDE4D with 12-14 nM cAMP; >1 μM/all other PDEs).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)