SML3630
MK-0159
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
MK 0159, MK0159, N-((1r,4r)-4-(2-Methoxyethoxy)cyclohexyl)-6-(thiazol-5-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxamide, N-[trans-4-(2-Methoxyethoxy)cyclohexyl]-6-(5-thiazolyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C2C(NC=C2)=NC(C3=CN=CS3)=C1)N[C@H]4CC[C@@H](CC4)OCCOC
chave InChI
JUVJFMVGYBBDKN-HDJSIYSDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)