Key Documents
SML3617
Sigma-Aldrich
NBP
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(6-(((p-tolylthio)carbonyl)oxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, NE bioluminescent probe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H14N2O4S3
Número CAS:
Peso molecular:
430.52
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C=C1)=CC=C1SC(OC2=CC=C(N=C(C3=N[C@@H](C(O)=O)CS3)S4)C4=C2)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
NBP (NE bioluminescent probe) is a highly sensitive and selective bioluminescent probe suitable for detecting norepinephrine (NE) in vivo.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3