SML3602
Pipobroman
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,1′-(1,4-Piperazinediyl)bis[3-bromo-1-propanone, 1,4-bis(3-Bromo-1-oxopropyl)-piperazine, N,N-Bis-(3-bromopropionyl)-piperazine, NSC-25154
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3