Documentos Principais
SML3587
Sigma-Aldrich
SCH 900776
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Bromo-3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-5-(3R)-3-piperidinyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18BrN7
Número CAS:
Peso molecular:
376.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(Br)C([C@H]2CNCCC2)=NC3=C(C4=CN(C)N=C4)C=NN13
InChI
1S/C15H18BrN7/c1-22-8-10(6-19-22)11-7-20-23-14(17)12(16)13(21-15(11)23)9-3-2-4-18-5-9/h6-9,18H,2-5,17H2,1H3/t9-/m1/s1
chave InChI
GMIZZEXBPRLVIV-SECBINFHSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Highly potent and selective CHK1 inhibitor
SCH 900776 is a highly potent and selective CHK1 inhibitor that interacts synergistically with antimetabolites and other agents to induce cancer cell death.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)