Documentos Principais
SML3581
Sigma-Aldrich
NVP-ACQ090
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[[(4S,4aS,8aR)-Decahydro-2-[(2S)-3-(6-methoxy-3-pyridinyl)-2-methylpropyl]-4-isoquinolinyl]carbonyl]-4-(3,4-difluorophenyl)-piperazine, ACQ 090, ACQ-090, ACQ090, [(4S,4aS,8aR)-Decahydro-2-[(2S)-3-(6-methoxy-3-pyridinyl)-2-methylpropyl]-4-isoquinolinyl][4-(3,4-difluorophenyl)-1-piperazinyl]methanone, [4-(3,4-Difluoro-phenyl)-piperazine-1-yl]-{(4S,4aS,8aR)-2[(S)-3-(6-methoxy-pyridin-3-yl)-2-methyl-propyl]-decahydroisoquinoline-4-yl}-methanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H40F2N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
526.66
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
NVP-ACQ090 is a non-peptidic, potent and subtype-selective somatostatin (SRIF; somatotropin release-inhibiting factor) receptor (SST3; SSTR3) antagonist (hSST3 pKD = 8.15, hSSTR1/2/4/5 pKD = 5.69/5.34/5.83/5.95). NVP-ACQ090 blocks hSST3 phosphorylation induced by somatostatin-14 (SS-14) in cultures and impaires object recognition in wild-type mice in vivo (50 μg/kg i.p.).
Non-peptidic, potent and subtype-selective somatostatin (SRIF; somatotropin release-inhibiting factor) receptor (SST3; SSTR3) antagonist in vitro and in vivo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)