B4310
BIM 23056
≥95% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
D-Phe-Phe-Tyr-D-Trp-Lys-VaL-Phe-D-Nal-NH2 trifluoroacetate salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
H2O: >1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SSTR5(6755)
mouse ... SSTR5(20609)
rat ... SSTR5(25354)
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3