Documentos Principais
SML3573
Sigma-Aldrich
Goitrin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(-)-5-Vinyl-2-oxazolidinethione, (5S)-5-Ethenyl-1,3-oxazolidine-2-thione, L-Goitrin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7NOS
Número CAS:
Peso molecular:
129.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 85 to 67° (C=1.0g/100mL, CDCl3 )
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C1NC[C@H](C=C)O1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-4-3-6-5(8)7-4/h2,4H,1,3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
UZQVYLOFLQICCT-BYPYZUCNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antiviral, anticancer, and antithyroid; show virucidal effect on influenza virus A (H1N1)
Goitrin is a sulfur containing alkaloid isolated from Isatis indigotica (Ban Lan Gen) and Brassica vegetables (yellow turnip, broccoli) that exhibits antiviral, anticancer, and antithyroid activities. Epigoitrin and goitrin appear to show virucidal effect on influenza virus A (H1N1) in vitro and in ovo.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
1-5-Vinyl-2-thiooxazolidone, an antithyroid compound from yellow turnip and from Brassica seeds
The Journal of Biological Chemistry, 181(1), 121-130 (1941)