Documentos Principais
SML3503
Sigma-Aldrich
EN523
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(5-Methyl-2-furanyl)-4-(1-oxo-2-propen-1-yl)-2-piperazinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
234.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(CCN(C1)C(C=C)=O)C2=CC=C(O2)C
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-10(15)13-6-7-14(11(16)8-13)12-5-4-9(2)17-12/h3-5H,1,6-8H2,2H3
chave InChI
KYXPDOMFYBFXKO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell-permeable covalent ligand that selectively modifies a non-catalytic, allosteric cysteine C23 in the K48 ubiquitin-specific deubiquitinase OTUB1
EN523 is a cell-permeable covalent ligand that selectively modifies a non-catalytic, allosteric cysteine C23 in the K48 ubiquitin-specific deubiquitinase OTUB1. EN523 does not inhibit OTUB1 deubiquitination activity and serves as OTUB1 recruiter.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)