Documentos Principais
SML3287
Sigma-Aldrich
Sulfopin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-N-(2,2-dimethylpropyl)-N-(tetrahydro-1,1-dioxido-3-thienyl)-acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20ClNO3S
Número CAS:
Peso molecular:
281.80
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S]1(=O)(=O)CC(CC1)N(CC(C)(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C11H20ClNO3S/c1-11(2,3)8-13(10(14)6-12)9-4-5-17(15,16)7-9/h9H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
NMHVAHHYKGXBMY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
In vivo active, highly potent, and selective covalent inhibitor of the peptidyl-prolyl isomerase NIMA-interacting-1 (Pin1)
Sulfopin is an in vivo active, highly potent, and selective covalent inhibitor of the peptidyl-prolyl isomerase NIMA-interacting-1 (Pin1) that binds to active site Cys113. Sulfopin induces downregulation of c-Myc target genes, inhibits tumor progression. It extends survival in murine and zebrafish models of MYCN-driven neuroblastoma, and in a murine model of pancreatic cancer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)