SML3487
X4-2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(Cycloheptanecarbonyl)-L-phenylalanine, N -(Cycloheptylcarbonyl)-L-phenylalanine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Ações bioquímicas/fisiológicas
X4-2 is an inactive control probe for MS47134, which is a selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Nature, 600(7887), 170-175 (2021-11-19)
The MRGPRX family of receptors (MRGPRX1-4) is a family of mas-related G-protein-coupled receptors that have evolved relatively recently1. Of these, MRGPRX2 and MRGPRX4 are key physiological and pathological mediators of itch and related mast cell-mediated hypersensitivity reactions2-5. MRGPRX2 couples to