Key Documents
SML3481
Sigma-Aldrich
Norursodeoxycholic acid
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-norcholan-23-oic acid, 24-Norursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-24-nor-5β-cholan-23-oic acid, Nourcholic acid, nor-UDCA, nor-Ursodeoxycholic acid, norUDCA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H38O4
Número CAS:
Peso molecular:
378.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C23H38O4/c1-13(10-20(26)27)16-4-5-17-21-18(7-9-23(16,17)3)22(2)8-6-15(24)11-14(22)12-19(21)25/h13-19,21,24-25H,4-12H2,1-3H3,(H,26,27)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19+,21+,22+,23-/m1/s1
chave InChI
QYYDXDSPYPOWRO-JHMCBHKWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Orally active bile acid, side chain-shortened ursodeoxycholic acid (UDCA) homologue with in vivo efficacy in cholestatic and fibrotic liver disease models.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3