Documentos Principais
SML3468
Sigma-Aldrich
Pimpinellin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,6-Dimethoxy-2H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dimethoxyangelicin, Pimpinecilin, Pimpinelin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
246.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=CC1=C2OC)OC1=C3C(OC=C3)=C2OC
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-11-7-3-4-9(14)18-10(7)8-5-6-17-12(8)13(11)16-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
BQPRWZCEKZLBHL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pimpinellin is a coumarin isolated from roots of Angelica dahurica and Zosima absinthifolia that exhibits anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase activities. It appears to reduce the release of histamine, secretion of TBF‑α, interleukin (IL)‑1β and IL‑4. Pimpinellin exhibits potent cytotoxic activities against MGC-803, PC3, and A375 cancer cell lines.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)