SML3419
Koumine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3S,4S,4aR,6R,11bS,11cS)-11c-Ethenyl-1,2,3,4,4a,5,6,11c-octahydro-2-methyl-6,4, CID 91895267
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 295 to 245°
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3