Key Documents
SMB00319
Sigma-Aldrich
Mesaconitine
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
Mesaconitine, (1a,3a,6a,14a,15a,16β)-1,6,16-Trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-aconitane-3,8,13,14,15-pentol 8-acetate 14-benzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H45NO11
Número CAS:
Peso molecular:
631.71
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O[C@@]12[C@@]3([H])[C@H](OC)[C@]4([H])[C@](COC)(CN(C)[C@H]35)[C@H](O)C[C@H](OC)[C@@]45[C@]([H])(C[C@@H](OC)[C@@H]2O)[C@]1([H])C(OC(C6=CC=CC=C6)=O)O)=O
InChI
1S/C32H45NO11/c1-16(34)44-32-22(29(38)43-28(37)17-10-8-7-9-11-17)18(12-19(40-4)27(32)36)31-21(41-5)13-20(35)30(15-39-3)14-33(2)26(31)23(32)24(42-6)25(30)31/h7-11,18-27,29,35-36,38H,12-15H2,1-6H3/t18-,19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26?,27+,29?,30+,31+,32-/m1/s1
chave InChI
IORXNCZGFBAKNU-IIEDEHCPSA-N
Descrição geral
Mesaconitine is an alkaloid from Aconitum japonicum, used in Japan and China to increase peripheral body temperature. Phytotoxin.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Vasorelaxing effect of mesaconitine, an alkaloid from Aconitum japonicum, on rat small gastric artery: possible involvement of endothelium-derived hyperpolarizing factor
Mitamura M, et al
Japanese Journal of Pharmacology, 89(4), 380-387 (2002)