SML3402
HSip-1 trifluoroacetate hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cyclen-AF-Cu trifluoroacetate hydrate, HSip 1, HSip1, Hydrogen Sulfide imaging probe-1, [N-(3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-5-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-acetamide-κN1,κN4,κN7,κN10]-copper(2+) trifluoroacetate hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
green to black
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC2(C3=CC=C(NC(C[N]45CC[N@@]6([H])CC[N]7([H])CC[N@]([Cu@+2]765)([H])CC4)=O)C=C13)C8=CC=C(C=C8OC9=CC(O)=CC=C92)O.[y H2O]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)