5.34329
H2S Fluorescent Probe, P3
Sinônimo(s):
H2S Fluorescent Probe, P3, ( E)-2-(3-(6-(2-Hydroxyethylamino)naphthalen-2-yl)-3-oxoprop-1-enyl)-3,5-dimethoxybenzaldehyde, Hydrogen Sulfide Fluorescent Probe, P3, Probe P3, (E)-2-(3-(6-(2-Hydroxyethylamino)naphthalen-2-yl)-3-oxoprop-1-enyl)-3,5-dimethoxybenzaldehyde, Hydrogen Sulfide Fluorescent Probe, P3, Probe P3
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
fluorescência
λex 375 nm
λem 505 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
hydrogen sulfide
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3