SML3395
KDM5-C70
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
C 70, C-70, C70, Ethyl 2-(((2-((2-(dimethylamino)ethyl)ethylamino)-2-oxoethyl)amino)methyl)-4-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-(((2-((2-(dimethylamino)ethyl)ethylamino)-2-oxoethyl)amino)methyl)isonicotinate, KDM5-C49 ethyl ester, KDOAM-20 ethyl ester, KDOAM-21, KDOAM20 ethyl ester, KDOAM21
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
cor
, Light yellow to very dark red-bown
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCN(C(CNCC1=CC(C(OCC)=O)=CC=N1)=O)CC)C
InChI
1S/C17H28N4O3/c1-5-21(10-9-20(3)4)16(22)13-18-12-15-11-14(7-8-19-15)17(23)24-6-2/h7-8,11,18H,5-6,9-10,12-13H2,1-4H3
chave InChI
WCILOMUUNVPIKQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)