SML3358
AS602801
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-Benzothiazol-2-yl(2-{[4-(morpholin-4-ylmethyl)benzyl]oxy}pyrimidin-4-yl)-acetonitrile, 2-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-2-(2-(4-(morpholinomethyl)benzyloxy)pyrimidin-4-yl)acetonitrile, AS 602801, AS-602801, Bentamapimod, PGL 5001, PGL-5001, PGL5001
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H23N5O2S/c26-15-20(24-28-22-3-1-2-4-23(22)33-24)21-9-10-27-25(29-21)32-17-19-7-5-18(6-8-19)16-30-11-13-31-14-12-30/h1-10,20H,11-14,16-17H2
chave InChI
XCPPIJCBCWUBNT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)