SML3144
delta-Secretase inhibitor, CP11
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
δ-Secretase inhibitor 11, δ-Secretase inhibitor, compound 11, δ-Secretase inhibitor, compound 11A, 7-(4-Morpholinyl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, 7-(Morpholin-4-yl)-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, 7-Morpholin-4-yl-benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine, CP11, CPA, delta-Secretase inhibitor, compound 11
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, Faint Brown to dark red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(CCOCC3)c1c2n[o]nc2c(cc1)N
InChI
1S/C10H12N4O2/c11-7-1-2-8(10-9(7)12-16-13-10)14-3-5-15-6-4-14/h1-2H,3-6,11H2
chave InChI
LWCSTSZSZFUHAT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)