ABN2270
Anti-phospho AEP (Ser226)
from rabbit
Sinônimo(s):
Legumain, Asparaginyl endopeptidase, Protease cysteine 1, Delta Secretase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
activity assay: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer226)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected phospho AEP (Ser226) in Immunofluorescence applications (Wang, Z.H., et. al. (2017). Mol Cell. 67(5):812-825).
Kinase Assay: A representative lot detected phospho AEP (Ser226) in HEK293 cells treated with SRPK2 and in vitro kinase assays (Wang, Z.H., et. al. (2017). Mol Cell. 67(5):812-825).
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho AEP (Ser226) in lysates from HEK293 cells co-transfected mammalian GST-tagged (mGST) AEP and wild-type (WT) SRPK2, but not in cells co-transfected with knockdown (KD) SRPK2.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade