Documentos Principais
SML3103
Sigma-Aldrich
Fluticasone furoate
≥98% (HPLC), powder, glucocorticoid receptor agonist
Sinônimo(s):
6a,9a-Difluoro-17a-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-16a-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester, GSK 685 698, GSK 685698, GSK685698, GW 685698X, GW685698X, Veramyst, 6α,9α-Difluoro-17α-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-6α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H29F3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
538.58
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Fluticasone furoate, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(OC(=O)c5[o]ccc5)C(=O)SCF)(C[C@@H]2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=C[C@@]31C)F
InChI
1S/C27H29F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
chave InChI
XTULMSXFIHGYFS-VLSRWLAYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fluticasone furoate is a highly potent and selective glucocorticoid receptor (GR) agonist (EC50 = 57 pM by A549-based GRE reporter assay; IC50 = 29 nM against 3.2 ng/mL TNF-α-induced NF-κB activation by A549 reporter line; 117 pM against 1 ng/mL LPS-induced TNF-α release from human PBMCs). Fluticasone furoate prevents ovalbumin-induced lung eosinophilia in an allergic lung inflammation model in vivo (30 μg/brown Norway rat intratracheally) with much reduced or no potency toward mineralocorticoid, progesterone, androgen or estrogen receptors.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)