Documentos Principais
SML3101
Sigma-Aldrich
MLi-2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
cis-2,6-Dimethyl-4-(6-(5-(1-methylcyclopropoxy)-1H-indazol-3-yl)pyrimidin-4-yl)morpholine, rel-3-[6-[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]-4-pyrimidinyl]-5-[(1-methylcyclopropyl)oxy]-1H-iIndazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H25N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
379.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]([H])(O[C@@]([H])(C1)C)CN1C2=CC(C3=NNC(C3=C4)=CC=C4OC5(C)CC5)=NC=N2
Ações bioquímicas/fisiológicas
MLi-2 is an orally available, CNS active, highly potent and selective leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) inhibitor. MLi-2 potently inhibits central and peripheral LRRK2 in mice.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Reika Watanabe et al.
Cell, 182(6), 1508-1518 (2020-08-14)
Mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) are the most frequent cause of familial Parkinson's disease. LRRK2 is a multi-domain protein containing a kinase and GTPase. Using correlative light and electron microscopy, in situ cryo-electron tomography, and subtomogram analysis, we