Documentos Principais
SML3066
Sigma-Aldrich
PFI-6N
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Cyclopentyl-5-(4-(dimethylcarbamoyl)-3-hydroxyphenyl)-N-methylisoxazole-3-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H23N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
357.40
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(C=C(C=C1)C2=CC(C(N(C3CCCC3)C)=O)=NO2)O)N(C)C
Ações bioquímicas/fisiológicas
PFI-6N is a structurally similar negative control compound for PFI-6 a potent and selective inhibitor of MLLT1/3.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)