Key Documents
SML2826
Sigma-Aldrich
NVS-MLLT-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-N-(2-((2-Methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)isoquinoline-6-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H23N5O
Peso molecular:
385.46
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
NVP-MLLT-1 is a potent and selective inhibitor against YEATS domain (YD) of MLLT1 (ENL/YEATS1) and MLLT3 (AF9/YEATS3).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3