SML3049
AMG PERK 44
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(2-Amino-4-methyl-3-(2-methylquinolin-6-yl)benzoyl)-1-methyl-2,5-diphenyl-1H-pyrazol-3(2H)-one hydrochloride, 4-[2-Amino-4-methyl-3-(2-methyl-6-quinolinyl)benzoyl]-1,2-dihydro-1-methyl-2,5-diphenyl-3H-pyrazol-3-one hydrochloride, AMG′44, AMG44, Compound 44, PERK inhibitor 44, PERK-IN-1
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(N(C(C2=CC=CC=C2)=C1C(C3=CC=C(C(C4=CC=C5N=C(C=CC5=C4)C)=C3N)C)=O)C)C6=CC=CC=C6.[xHCl]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)