SML1538
NMDI14
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,5-Dimethyl-2-[[2-(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethyl-3-oxo-2-quinoxalinyl)acetyl]amino]-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-{[(6,7–dimethyl–3-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinoxalinyl)acetyl]amino}-4,5-dimethyl-3-thiophenecarboxylate
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(c(c(c1C)C)C(=O)OCC)NC(=O)CC2Nc3c(cc(c(c3)C)C)NC2=O
chave InChI
QRLPSNLBUMVXBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its effects on differentiating cardiomyocytes
- to study its effects on zebrafish pdzk1 gene-knockout embryos
- to analyze its effects on the apoptosis of colorectal cancer cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)