Documentos Principais
SML2953
Sigma-Aldrich
MGR1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,2-Dimethylpropanoic acid [(1,4,4a,9,9a,10-hexahydro-9,10-dioxo-1,4-ethanoanthracen-5-yl)oxy]methyl ester, JCHD precursor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H24O5
Número CAS:
Peso molecular:
368.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2C(C(C3=C1C=CC=C3OCOC(C(C)(C)C)=O)=O)C4C=CC2CC4
Ações bioquímicas/fisiológicas
MGR1 is an effective reactive oxygen species (ROS) generator in live cells (dosing range 2-100 μM). MGR1 is activated by intracellular esterases to form JCHD (5-hydroxy-1,4,4a,9a-tetrahydro-1,4-ethanoanthracene-9,10-dione), which in turn, facilitated by a proximal H-bonding hydroxyl group, undergoes keto-enol tautomerism for enhanced superoxide (O2•-) generation upon reacting with molecular oxygen (O2). MGR1, but not its inactive analog MGR2, upregulates cellular ROS, resulting in cell death when used at high concentrations (>5 μM; RAW264.7, THP1, HeLa, MCF7, A549).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
null