MAB1892
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, IST-10
Sinônimo(s):
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Fibronectin Antibody, gelatin binding domain, clone IST-10, clone IST-10, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IST-10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: non-reducing conditions
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2