A0409
Anti-α1-Antitrypsin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Alpha 1 Antitrypsin Antibody, Alpha 1 Antitrypsin Antibody - Anti-α1-Antitrypsin antibody produced in rabbit, anti-A1AT
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 2 mL lyophilized antiserum
técnica(s)
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:30,000-1:60,000
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SERPINA1(5265)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1