SAB4200198
Anti-Alpha-1-Antitrypsin (AAT) antibody,Mouse monoclonal
clone 1C2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-A1A, Anti-A1AT, Anti-AAT, Anti-Alpha-1 protease inhibitor, Anti-Alpha-1-antiproteinase, Anti-Alpha-1-antitrypsin, Anti-PI1, Anti-Protease inhibitor 1 (anti-elastase), Anti-SERPINA1, Anti-Serpin peptidase inhibitor, clade A, member 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~45 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HepG2 cells
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SERPINA1(5265)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)