SML1160
CD40-TRAF6 signaling inhibitor
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[(2,5-Dimethylphenyl)amino]-1-phenyl-2-propen-1-one, Compound 6877002
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)/C=N/C2=CC(C)=CC=C2C
InChI
1S/C16H15NO/c1-12-8-9-13(2)15(10-12)17-11-16(18)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,1-2H3/b17-11+
chave InChI
WIFPLULEUNBSTE-GZTJUZNOSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3