D3439
D-erythro-Dihydrosphingosine 1-phosphate
≥98% (TLC), waxy solid
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
waxy solid
cor
yellow
solubilidade
methanol: THF: water (6:3:1): >0.5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
chave InChI
YHEDRJPUIRMZMP-ZWKOTPCHSA-N
Informações sobre genes
human ... S1PR1(1901) , S1PR2(9294) , S1PR3(1903) , S1PR4(8698) , S1PR5(53637)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?