MABF972
Anti-Complement C3b/iC3b Antibody, clone 3E7, neutralizing
clone 3E7, from mouse
Sinônimo(s):
Complement C3, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, Complement C3 beta chain, C3-beta-c, C3bc, Complement C3 alpha chain, C3a anaphylatoxin, Acylation stimulating protein, ASP, C3adesArg, Complement C3b alpha′ chain, Complem
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E7, monoclonal
reatividade de espécies
human, primate
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... C3(718)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A presentive lot detected C3b/iC3b deposit on anti-CD20 mAb Rituximab-opsinized human peripheral blood ARH-77 & Raji B cells, as well as Rituximab-opsinized CD20+ cells freshly isolated from monkey blood (Kennedy, A.D., et al. (2003). Blood. 101(3):1071-1079).
Immunocytochemistry Analysis: A presentive lot detected C3b/iC3b deposit on anti-CD20 mAb Rituximab-opsinized human peripheral blood ARH-77 & Raji B cells, as well as Rituximab-opsinized CD20+ cells freshly isolated from monkey blood (Kennedy, A.D., et al. (2003). Blood. 101(3):1071-1079).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2