SML2942
LY2857785 free base
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
LY 2857785 free base, LY-2857785 free base, N1-[4-(3-isopropyl-2-methyl-indazol-5-yl) pyrimidin-2-yl]-N4-tetrahydropyran-4-yl-cyclohexane-trans-1, 4-diamine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(C(C)C)=C2C(C=CC(C3=NC(N[C@H]4CC[C@H](NC5CCOCC5)CC4)=NC=C3)=C2)=N1
InChI
1S/C26H36N6O/c1-17(2)25-22-16-18(4-9-24(22)31-32(25)3)23-10-13-27-26(30-23)29-20-7-5-19(6-8-20)28-21-11-14-33-15-12-21/h4,9-10,13,16-17,19-21,28H,5-8,11-12,14-15H2,1-3H3,(H,27,29,30)/t19-,20-
chave InChI
LHIUZPIDLZYPRL-MXVIHJGJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)