SML2915
SAR-20347
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-(4-(morpholine-4-carbonyl)phenylamino)oxazole-4-carboxamide, 2-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-[[4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyl]amino]-4-oxazolecarboxamide, SAR 20347, SAR20347
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(ccc1)Cl)c2nc(c([o]2)Nc3ccc(cc3)C(=O)N4CCOCC4)C(=O)N
InChI
1S/C21H18ClFN4O4/c22-14-2-1-3-15(23)16(14)19-26-17(18(24)28)20(31-19)25-13-6-4-12(5-7-13)21(29)27-8-10-30-11-9-27/h1-7,25H,8-11H2,(H2,24,28)
chave InChI
HEDPDFHTQKEORT-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)