Documentos Principais
SML2906
Sigma-Aldrich
ERGi-USU
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[2-(2-Thiazolyl)diazenyl]-2-naphthalenol, 1-[2-Thiazolylazo]-2-naphthol, NSC139021, TAN
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
255.30
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faint brown to dark red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C13H9N3OS/c17-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)12(11)15-16-13-14-7-8-18-13/h1-8,17H
chave InChI
IOMXCGDXEUDZAK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ERGi-USU is a selective and potent inhibitor of growth of ERG positive cancer cell lines, while spearing normal prostate or endothelial cells. It potently inhibits growth of ERG positive VCaP xenografts in mice. ERGi-USU is a potent and selective ligand of the ribosomal atypical kinase RIOK2 (right open reading frame (RIO) kinase 2) that induces ribosomal stress.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3