SML2853
DASA-58
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ylsulfonyl)-1,4-diazepan-1-ylsulfonyl)aniline, CID-44543605, DASA 58, DASA58, ML 203, ML-203, ML203, N,N′-DiArylSulfonAmide 58, NCGC00185916
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=CC(S(N2CCN(S(C3=CC=C(OCCO4)C4=C3)(=O)=O)CCC2)(=O)=O)=C1
InChI
1S/C19H23N3O6S2/c20-15-3-1-4-16(13-15)29(23,24)21-7-2-8-22(10-9-21)30(25,26)17-5-6-18-19(14-17)28-12-11-27-18/h1,3-6,13-14H,2,7-12,20H2
chave InChI
GMHIOMMKSMSRLY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)