505487
TEPP-46
≥98% (HPLC), solid, PKM2 activator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
PKM2 Activator IV, TEPP-46, 6-((3-Aminophenyl)methyl)-4-methyl-2-methylsulfinylthieno[3,4]pyrrolo[1,3-d]pyridazin-5-one, Pyruvate Kinase M2 Activator IV, ML265, NCGC00186528, TEPP46, Pyruvate Kinase M2 Activator IV, ML265, NCGC00186528, TEPP46, 6-((3-Aminophenyl)methyl)-4-methyl-2-methylsulfinylthieno[3,4]pyrrolo[1,3-d]pyridazin-5-one
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
PKM2 Activator IV, TEPP-46,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(C)c1[s]c2c([n](c3c2cn[n]([c]3=O)Cc4cc(ccc4)N)C)c1
InChI
1S/C17H16N4O2S2/c1-20-13-7-14(25(2)23)24-16(13)12-8-19-21(17(22)15(12)20)9-10-4-3-5-11(18)6-10/h3-8H,9,18H2,1-2H3
chave InChI
ZWKJWVSEDISQIS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKM2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Jiang, J.K., et al. 2010. Bioorg. Med. Chem. Lett.20, 3387.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3