SML2701
CBA
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Chloro-2-[[2-(2-chlorophenoxy)acetyl]amino]benzoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)OCC(=O)Nc2c(ccc(c2)Cl)C(=O)O
InChI
1S/C15H11Cl2NO4/c16-9-5-6-10(15(20)21)12(7-9)18-14(19)8-22-13-4-2-1-3-11(13)17/h1-7H,8H2,(H,18,19)(H,20,21)
chave InChI
CVQCJPCMPGKEDH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)