G8048
GLP-1R agonist
≥98% (HPLC), powder, glucose homeostasis regulator
Sinônimo(s):
2-Quinoxalinamine, 6,7-dichloro-N-(1,1-dimethylethyl)-3-(methylsulfonyl)-, 6,7-dichloro-2-methylsulfonyl-3-N-tert-butylaminoquinoxaline (DMB), Compound 2
About This Item
Produtos recomendados
product name
GLP-1R agonist, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
light brown-yellow
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C13H15Cl2N3O2S/c1-13(2,3)18-11-12(21(4,19)20)17-10-6-8(15)7(14)5-9(10)16-11/h5-6H,1-4H3,(H,16,18)
chave InChI
GNZCSGYHILBXLL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3