SML2628
NVP-BSK805 Trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(2,6-Difluoro-4-(3-(1-(piperidin-4-yl)-1H-pyrazol-4-yl)quinoxalin-5-yl)benzyl)morpholine trihydrochloride, 8-(3,5-Difluoro-4-morpholin-4-ylmethyl-phenyl)-2-(1-piperidin-4-yl-1H-pyrazol-4-yl)-quinoxaline trihydrochloride, 8-[3,5-Difluoro-4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2-[1-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-4-yl]quinoxaline trihydrochloride, BSK 805 3HCl, BSK805, 3HCl, NVP-BSK 805 3HCl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faint yellow to dark orange
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(cc(c1)c3c4nc(cnc4ccc3)c5c[n](nc5)C6CCNCC6)F)CN2CCOCC2
InChI
1S/C27H28F2N6O/c28-23-12-18(13-24(29)22(23)17-34-8-10-36-11-9-34)21-2-1-3-25-27(21)33-26(15-31-25)19-14-32-35(16-19)20-4-6-30-7-5-20/h1-3,12-16,20,30H,4-11,17H2
chave InChI
IBPVXAOOVUAOKJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)