MABS519
Anti-P40 Antibody, clone 11F12.1
clone 11F12.1, from mouse
Sinônimo(s):
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11F12.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP63(8626)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected P40 in 10 µg of SK-OV-3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1