SML1446
HTH-01-015
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,13-Dihydro-4,5,13-trimethyl-2-[[1-(4-piperidinyl)-1H-pyrazol-4-yl]amino]-6H-naphtho[2,3-e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C2C(N(C)C(C=C(C=CC=C3)C3=C4)=C4C(N2C)=O)=NC(NC5=CN(C6CCNCC6)N=C5)=N1
InChI
1S/C26H28N8O/c1-16-23-24(31-26(29-16)30-19-14-28-34(15-19)20-8-10-27-11-9-20)32(2)22-13-18-7-5-4-6-17(18)12-21(22)25(35)33(23)3/h4-7,12-15,20,27H,8-11H2,1-3H3,(H,29,30,31)
chave InChI
CHSDJDLAKKAWCI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3