P3584
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol 4,5-diphosphate, dioctanoyl
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C25H49O19P3/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)39-15-17(41-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-40-47(37,38)44-23-20(28)21(29)24(42-45(31,32)33)25(22(23)30)43-46(34,35)36/h17,20-25,28-30H,3-16H2,1-2H3,(H,37,38)(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)/t17-,20-,21+,22+,23-,24-,25-/m1/s1
chave InChI
XLNCEHRXXWQMPK-MJUMVPIBSA-N
Características e benefícios
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?