SML2611
Bobcat339
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-([1,1′-Biphenyl]-3-yl)-4-amino-5-chloropyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-1-[1,1′-biphenyl]-3-yl-5-chloro-2(1H)-pyrimidinone
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(N(C2=CC=CC(C3=CC=CC=C3)=C2)C=C1Cl)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3