SML2567
LY2784544
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Chloro-2-fluorobenzyl)-2-methyl-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-8-(morpholinomethyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, 3-[(4-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2-methyl-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-8-(4-morpholinylmethyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, LY 2784544, LY-2784544
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
composição
H2O, 0-4 mol/mol (moles per mole of product)
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(ccc(c1)Cl)Cc2[n]3c(nc2C)C(=CC(=N3)Nc5n[nH]c(c5)C)CN4CCOCC4
InChI
1S/C23H25ClFN7O/c1-14-9-21(29-28-14)27-22-11-17(13-31-5-7-33-8-6-31)23-26-15(2)20(32(23)30-22)10-16-3-4-18(24)12-19(16)25/h3-4,9,11-12H,5-8,10,13H2,1-2H3,(H2,27,28,29,30)
chave InChI
SQSZANZGUXWJEA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)